3-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR45173-1G OR45173-250MG OR45173-5G
APOSOR45173-1GEA 128 EUR InStock
APOSOR45173-1G APOSOR45173-250MG APOSOR45173-5G
3-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
3-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₉H₉ClO₂S
MW: 216,685 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19201052
Numéro CAS: 958651-12-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité