4-Bromophenylcyanamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR45178-1G OR45178-250MG
APOSOR45178-1GEA 278 EUR InStock
APOSOR45178-1G APOSOR45178-250MG
4-Bromophenylcyanamide
4-Bromophenylcyanamide
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD12402221
Numéro CAS: 60592-84-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité