2,3-Dichloro-L-phenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(2,3-dichlorophenyl)propanoic acid, H-Phe(2,3-DiCl)-OH
OR452046-1G
APOSOR452046-1GEA 322 EUR InStock
APOSOR452046-1G
2,3-Dichloro-L-phenylalanine 97%
2,3-Dichloro-L-phenylalanine
Formule: C₉H₉Cl₂NO₂
MW: 234,079 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07372011
Numéro CAS: 873429-57-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité