6-Methyl-L-tryptophan 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(6-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(6-Me)-OH
OR452052-250MG
APOSOR452052-250MGEA 372 EUR InStock
APOSOR452052-250MG
6-Methyl-L-tryptophan 97%
6-Methyl-L-tryptophan
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218,252 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797708
Numéro CAS: 33468-34-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité