2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452058-1G OR452058-5G
APOSOR452058-1GEA 340 EUR InStock
APOSOR452058-1G APOSOR452058-5G
2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid 97%
2-(3,5-Dichlorophenoxy)acetic acid
Formule: C₈H₆Cl₂O₃
MW: 221,037 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037337
Numéro CAS: 587-64-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité