2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR45207-1G OR45207-250MG OR45207-5G
APOSOR45207-1GEA 574 EUR InStock
APOSOR45207-1G APOSOR45207-250MG APOSOR45207-5G
2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₇BrO₂S
MW: 247,109 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30003636
Numéro CAS: 2091719-00-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité