N-Fmoc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452091-1G OR452091-500MG
APOSOR452091-1GEA 522 EUR InStock
APOSOR452091-1G APOSOR452091-500MG
N-Fmoc-(R)-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Fmoc-(R)-2-(methylamino)butyric acid
Formule: C₂₀H₂₁NO₄
MW: 339,385 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22380683
Numéro CAS: 1210830-60-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité