(R)-3-Phenoxypyrrolidine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452100-1G OR452100-500MG
APOSOR452100-1GEA 522 EUR InStock
APOSOR452100-1G APOSOR452100-500MG
(R)-3-Phenoxypyrrolidine hydrochloride 97%
(R)-3-Phenoxypyrrolidine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃NO·ClH
MW: 199,677 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30491355
Numéro CAS: 1366664-52-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité