1-Methyl-3-pyrrolidineacetic acid hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452105-1G OR452105-250MG OR452105-500MG
APOSOR452105-1GEA 873 EUR InStock
APOSOR452105-1G APOSOR452105-250MG APOSOR452105-500MG
1-Methyl-3-pyrrolidineacetic acid hydrochloride 97%
1-Methyl-3-pyrrolidineacetic acid hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135758
Numéro CAS: 1071634-26-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité