Cbz-(S)-2-phenylglycinol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452146-1G OR452146-25G OR452146-5G
APOSOR452146-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR452146-1G APOSOR452146-25G APOSOR452146-5G
Cbz-(S)-2-phenylglycinol 97%
Cbz-(S)-2-phenylglycinol
Formule: C₁₆H₁₇NO₃
MW: 271,311 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792493
Numéro CAS: 130406-31-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité