4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR45216-1G OR45216-250MG OR45216-5G
APOSOR45216-1GEA 429 EUR InStock
APOSOR45216-1G APOSOR45216-250MG APOSOR45216-5G
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₈O₂S
MW: 168,213 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22067668
Numéro CAS: 1252903-38-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité