2-Amino-1-(3-bromophenyl)ethanol hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452163-1G OR452163-500MG
APOSOR452163-1GEA 654 EUR InStock
APOSOR452163-1G APOSOR452163-500MG
2-Amino-1-(3-bromophenyl)ethanol hydrochloride 97%
2-Amino-1-(3-bromophenyl)ethanol hydrochloride
Formule: C₈H₁₀BrNO·ClH
MW: 252,536 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05861636
Numéro CAS: 41147-81-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité