2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452164-1G OR452164-500MG
APOSOR452164-1GEA 633 EUR InStock
APOSOR452164-1G APOSOR452164-500MG
2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol hydrochloride 97%
2-Amino-1-(4-methylphenyl)ethanol hydrochloride
Formule: C₉H₁₃NO·ClH
MW: 187,667 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09028159
Numéro CAS: 53360-85-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité