b-Amino-4-methylbenzenepropanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3-(p-tolyl)propan-1-ol
OR452173-1G OR452173-250MG
APOSOR452173-1GEA 789 EUR InStock
APOSOR452173-1G APOSOR452173-250MG
b-Amino-4-methylbenzenepropanol 97%
b-Amino-4-methylbenzenepropanol
Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,232 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10034613
Numéro CAS: 35373-66-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité