b-Amino-2-bromobenzenepropanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452183-1G OR452183-250MG OR452183-500MG
APOSOR452183-1GEA 783 EUR InStock
APOSOR452183-1G APOSOR452183-250MG APOSOR452183-500MG
b-Amino-2-bromobenzenepropanol 97%
b-Amino-2-bromobenzenepropanol
Formule: C₉H₁₂BrNO
MW: 230,102 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11040142
Numéro CAS: 1260786-87-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité