N-Boc-[(1R)-1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452199-1G OR452199-250MG OR452199-500MG
APOSOR452199-1GEA 870 EUR InStock
APOSOR452199-1G APOSOR452199-250MG APOSOR452199-500MG
N-Boc-[(1R)-1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
N-Boc-[(1R)-1-(aminomethyl)propyl]amine
Formule: C₉H₂₀N₂O₂
MW: 188,267 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22397597
Numéro CAS: 956125-05-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité