N-Boc-[(S)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452202-1G OR452202-250MG OR452202-500MG
APOSOR452202-1GEA 873 EUR InStock
APOSOR452202-1G APOSOR452202-250MG APOSOR452202-500MG
N-Boc-[(S)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine 97%
N-Boc-[(S)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine
Formule: C₁₀H₂₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08726033
Numéro CAS: 400652-49-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité