5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR45229-1G OR45229-250MG
APOSOR45229-1GEA 493 EUR InStock
APOSOR45229-1G APOSOR45229-250MG
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
5-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₇BrN₂
MW: 211,059 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756242
Numéro CAS: 377779-74-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité