1,1,1,2,3-Pentachloropropane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR460069-100G OR460069-25G OR460069-5G
APOSOR460069-100GEA 1070 EUR InStock
APOSOR460069-100G APOSOR460069-25G APOSOR460069-5G
1,1,1,2,3-Pentachloropropane
1,1,1,2,3-Pentachloropropane
Formule: C₃H₃Cl₅
MW: 216,321 g/mol
Point d'ébullition: 72 °C (8 mm Hg)
Densité: 1.61 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01024425
Numéro CAS: 21700-31-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité