3-Bromo-4,5-dimethylnitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-5-nitro-o-xylene, 1-Bromo-2,3-dimethyl-5-nitrobenzene
OR46051-1G
APOSOR46051-1GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR46051-1G
3-Bromo-4,5-dimethylnitrobenzene
3-Bromo-4,5-dimethylnitrobenzene
Formule: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,059 g/mol
Point de fusion: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12547850
Numéro CAS: 22162-22-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité