3-Bromo-5-nitrophenol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-5-hydroxynitrobenzene
OR46064-10G OR46064-1G OR46064-5G
APOSOR46064-10GEA 292 EUR InStock
APOSOR46064-10G APOSOR46064-1G APOSOR46064-5G
3-Bromo-5-nitrophenol 96%
3-Bromo-5-nitrophenol
Formule: C₆H₄BrNO₃
MW: 218,005 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09965960
Numéro CAS: 116632-23-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité