4-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46121-1G OR46121-250MG
APOSOR46121-1GEA 576 EUR InStock
APOSOR46121-1G APOSOR46121-250MG
4-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
4-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formule: C₆H₄BrN₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11501213
Numéro CAS: 1086398-12-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité