5-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46137-1G OR46137-250MG
APOSOR46137-1GEA 1120 EUR InStock
APOSOR46137-1G APOSOR46137-250MG
5-Bromo-2-iodo-1H-indole 95%
5-Bromo-2-iodo-1H-indole
Formule: C₈H₅BrIN
MW: 321,94 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27987772
Numéro CAS: 1572177-90-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité