L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxamide 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4632-1G OR4632-250MG OR4632-5G
APOSOR4632-1GEA 176 EUR InStock
APOSOR4632-1G APOSOR4632-250MG APOSOR4632-5G
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxamide 95+%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxamide
Formule: C₆H₈N₄OS
MW: 184.219 g/mol
Point de fusion: 250 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126685
Numéro CAS: 89533-28-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité