5-Iodo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46499-1G OR46499-250MG
APOSOR46499-1GEA 654 EUR InStock
APOSOR46499-1G APOSOR46499-250MG
5-Iodo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
5-Iodo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Formule: C₆H₅IN₄
MW: 260,035 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18072706
Numéro CAS: 1245645-07-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité