3-Bromo-4,5-diaminobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-5-cyanobenzene-1,2-diamine, 3-Bromo-5-cyanophenylene-1,2-diamine
OR46540-1G OR46540-250MG OR46540-5G
APOSOR46540-1GEA 207 EUR InStock
APOSOR46540-1G APOSOR46540-250MG APOSOR46540-5G
3-Bromo-4,5-diaminobenzonitrile 95%
3-Bromo-4,5-diaminobenzonitrile
Formule: C₇H₆BrN₃
MW: 212,047 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22628913
Numéro CAS: 1417371-78-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité