5-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (5-Bromo-2-iodophenyl)methanol
OR46556-1G OR46556-250MG OR46556-5G
APOSOR46556-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR46556-1G APOSOR46556-250MG APOSOR46556-5G
5-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
5-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09745850
Numéro CAS: 199786-58-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité