3-Bromo-4,5-dichloropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dichloro-5-bromopyridine
OR46598-250MG OR46598-1G OR46598-5G
APOSOR46598-250MGEA 63.8 EUR InStock
APOSOR46598-250MG APOSOR46598-1G APOSOR46598-5G
3-Bromo-4,5-dichloropyridine 97%
3-Bromo-4,5-dichloropyridine
Formule: C₅H₂BrCl₂N
MW: 226,886 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17014545
Numéro CAS: 1001056-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité