Cyclopentanecarboximidamide hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46719-1G OR46719-250MG OR46719-500MG OR46719-2.5G
APOSOR46719-1GEA 335 EUR InStock
APOSOR46719-1G APOSOR46719-250MG APOSOR46719-500MG APOSOR46719-2.5G
Cyclopentanecarboximidamide hydrochloride
Cyclopentanecarboximidamide hydrochloride
Formule: C₆H₁₂N₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08752286
Numéro CAS: 68284-02-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité