Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Aminopropanenitrile

Fournisseur: Apollo Scientific

OR46724-250MG
APOSOR46724-250MGEA 304 EUR InStock
APOSOR46724-250MG
2-Aminopropanenitrile
2-Aminopropanenitrile


Formule: C₃H₆N₂
MW: 70,093 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798450
Numéro CAS: 2134-48-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité