2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46744-1G OR46744-250MG
APOSOR46744-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR46744-1G APOSOR46744-250MG
2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
Formule: C₇H₇BrS
MW: 203,099 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16618635
Numéro CAS: 29481-32-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité