1-tert-Butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46758-1G OR46758-250MG
APOSOR46758-1GEA 114 EUR InStock
APOSOR46758-1G APOSOR46758-250MG
1-tert-Butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
1-tert-Butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formule: C₉H₁₁ClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11104747
Numéro CAS: 1100365-45-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité