3-Bromo-4-(1-imidazolyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470021-25G OR470021-5G
APOSOR470021-25GEA 804 EUR InStock
APOSOR470021-25G APOSOR470021-5G
3-Bromo-4-(1-imidazolyl)benzoic acid
3-Bromo-4-(1-imidazolyl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₇BrN₂O₂
MW: 267,079 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656807
Numéro CAS: 1141669-53-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité