6-Ethyloctahydropyrrolo[3,4-b]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470026-1G OR470026-5G
APOSOR470026-1GEA 601 EUR InStock
APOSOR470026-1G APOSOR470026-5G
6-Ethyloctahydropyrrolo[3,4-b]pyridine
6-Ethyloctahydropyrrolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₉H₁₈N₂
MW: 154,253 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198849
Numéro CAS: 1141669-88-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité