8-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydroquinoline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470051-25G OR470051-5G
APOSOR470051-25GEA 824 EUR InStock
APOSOR470051-25G APOSOR470051-5G
8-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydroquinoline hydrochloride
8-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydroquinoline hydrochloride
Formule: C₉H₁₁NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12828697
Numéro CAS: 1186663-25-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité