2-(Boc-amino)-3-methylbutylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470055-1G OR470055-5G
APOSOR470055-1GEA 255 EUR InStock
APOSOR470055-1G APOSOR470055-5G
2-(Boc-amino)-3-methylbutylamine
2-(Boc-amino)-3-methylbutylamine
Formule: C₁₀H₂₂N₂O₂
MW: 202,294 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12828716
Numéro CAS: 871235-24-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité