Methyl N-Cbz-homomorpholine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470090-1G OR470090-5G
APOSOR470090-1GEA 397 EUR InStock
APOSOR470090-1G APOSOR470090-5G
Methyl N-Cbz-homomorpholine-2-carboxylate
Methyl N-Cbz-homomorpholine-2-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₉NO₅
MW: 293,315 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16495878
Numéro CAS: 1226776-84-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité