3-[4-(Methylthio)phenoxy]propionic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470107-1G OR470107-5G
APOSOR470107-1GEA 256 EUR InStock
APOSOR470107-1G APOSOR470107-5G
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propionic acid
3-[4-(Methylthio)phenoxy]propionic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃S
MW: 212,265 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16883062
Numéro CAS: 18333-20-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité