(R)-N-Methyl-N-(2-propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470121-1G OR470121-5G
APOSOR470121-1GEA 275 EUR InStock
APOSOR470121-1G APOSOR470121-5G
(R)-N-Methyl-N-(2-propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
(R)-N-Methyl-N-(2-propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Formule: C₁₃H₁₅N
MW: 185,265 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367857
Numéro CAS: 124192-87-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité