4-Methoxybenzo[d]oxazole-2(3H)-thione
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470124-1G OR470124-5G
APOSOR470124-1GEA 397 EUR InStock
APOSOR470124-1G APOSOR470124-5G
4-Methoxybenzo[d]oxazole-2(3H)-thione
4-Methoxybenzo[d]oxazole-2(3H)-thione
Formule: C₈H₇NO₂S
MW: 181,212 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17171374
Numéro CAS: 1246471-39-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité