5-Bromo-3-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyrazin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470129-1G OR470129-5G
APOSOR470129-1GEA 205 EUR InStock
APOSOR470129-1G APOSOR470129-5G
5-Bromo-3-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyrazin-2-amine
5-Bromo-3-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyrazin-2-amine
Formule: C₉H₁₂BrN₃Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16660032
Numéro CAS: 875781-41-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité