Methyl 2-Amino-4-(1-imidazolyl)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470171-1G OR470171-5G
APOSOR470171-1GEA 199 EUR InStock
APOSOR470171-1G APOSOR470171-5G
Methyl 2-Amino-4-(1-imidazolyl)benzoate
Methyl 2-Amino-4-(1-imidazolyl)benzoate
Formule: C₁₁H₁₁N₃O₂
MW: 217,224 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18651685
Numéro CAS: 1272756-25-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité