6-Phenoxynicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470172-1G OR470172-5G
APOSOR470172-1GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR470172-1G APOSOR470172-5G
6-Phenoxynicotinonitrile
6-Phenoxynicotinonitrile
Formule: C₁₂H₈N₂O
MW: 196,205 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00205454
Numéro CAS: 99902-72-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité