4-(Imidazol-2-yl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470197-1G OR470197-5G
APOSOR470197-1GEA 397 EUR InStock
APOSOR470197-1G APOSOR470197-5G
4-(Imidazol-2-yl)benzonitrile
4-(Imidazol-2-yl)benzonitrile
Formule: C₁₀H₇N₃
MW: 169,183 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863386
Numéro CAS: 98298-49-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité