Ethyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470211-1G OR470211-5G
APOSOR470211-1GEA 194 EUR InStock
APOSOR470211-1G APOSOR470211-5G
Ethyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylate
Ethyl 1-(Dimethylcarbamoyl)piperidine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₃
MW: 228,288 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05695247
Numéro CAS: 1009341-34-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité