4-Iodo-2-méthoxybenzoate de methyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4703-25G OR4703-5G OR4703-100G
APOSOR4703-25GEA 168 EUR InStock
APOSOR4703-25G APOSOR4703-5G APOSOR4703-100G
4-Iodo-2-méthoxybenzoate de methyle
4-Iodo-2-méthoxybenzoate de methyle
Formule: C₉H₉IO₃
Point de fusion: 44…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052925
Numéro CAS: 148490-97-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité