4-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470309-1G OR470309-5G
APOSOR470309-1GEA 245 EUR InStock
APOSOR470309-1G APOSOR470309-5G
4-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
4-Chloro-2-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₀ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09049997
Numéro CAS: 926242-52-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité