2-Chloro-6-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470312-1G OR470312-5G
APOSOR470312-1GEA 245 EUR InStock
APOSOR470312-1G APOSOR470312-5G
2-Chloro-6-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
2-Chloro-6-[(cyclopropylcarbonyl)amino]benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₀ClNO₃
MW: 239,655 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18872285
Numéro CAS: 1314406-53-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité