4,5-Dimethoxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470316-1G OR470316-5G
APOSOR470316-1GEA 245 EUR InStock
APOSOR470316-1G APOSOR470316-5G
4,5-Dimethoxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
4,5-Dimethoxy-2-(methylsulphonamido)benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₆S
MW: 275,278 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09045487
Numéro CAS: 926239-35-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité