1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-tetrahydropyranyl)propane
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470334-1G OR470334-5G
APOSOR470334-1GEA 611 EUR InStock
APOSOR470334-1G APOSOR470334-5G
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-tetrahydropyranyl)propane
1-(Boc-amino)-3-bromo-1-(4-tetrahydropyranyl)propane
Formule: C₁₃H₂₄BrNO₃
MW: 322,239 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410600
Numéro CAS: 924817-72-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité